A natív komplexek izolálásának elvégzése
A természetes multifehérje-komplexek (nem rekombináns, affinity tagek nélkül) tisztíthatók strukturális és funkcionális vizsgálatokhoz klasszikus biokémiai módszerekkel. A célkomplex természetes forrását használják kiindulási anyagként a purifikációhoz, és kromatográfiás és egyéb technikák kombinációját alkalmazzák a komplex izolálásához. Ez a megközelítés elvileg megegyezik azzal, amelyet az 1960-as évek óta sikeresen alkalmaznak az egyes fehérjék izolálására.
Ezzel a megközelítéssel kapcsolatban néhány megfontolandó szempontot az 1. táblázat sorol fel.
A tisztítási sémát úgy lehet a legjobban megtervezni, ha az ortogonális technikákat egymás után kombináljuk, például az affinity kromatográfiát (elválasztás a bioszpecifizitás szerint), az ioncserét (elválasztás a töltési tulajdonságok szerint) és a gél filtrációt (elválasztás a méret szerint). A különböző technikákat úgy kell kombinálni, hogy a tisztítási lépések között a lehető legkisebb legyen a mintakezelésre vonatkozó követelmény (lásd A különböző tisztítási technikák alapelvei és standard feltételei). A hasznos kromatográfiás technikákat a 2. táblázat mutatja be.
A tisztítási hozam maximalizálása érdekében fontos, hogy a lépések számát a lehető legkisebbre csökkentsük. A kihívást jelentő tisztításoknál azonban, mint például a több fehérje komplexek esetében, nagyobb számú tisztítási lépést kell alkalmazni a kívánt tisztaság eléréséhez. Például a humán (20S) proteaszómát (amely 14 alegységet tartalmaz, Mr ~700 000) és prekurzor komplexeket egy humán sejtvonalból anioncserélő kromatográfia, szacharóz gradiens centrifugálás, affinitás kromatográfia, hidrofób kölcsönhatás kromatográfia és gél filtráció kombinációjával izolálták.
A komplex purifikáció során kerülni kell a szélsőséges pH-értékkel vagy ionerősséggel járó kemény elválasztási körülményeket, hogy minimalizáljuk az alegységek disszociációjának kockázatát a purifikációs folyamat során.
A gél filtráció méret szerint választ el, és ideális technika a multifehérje-komplexek izolálására, mivel kíméletes, és azért is, mert sok komplex sokkal nagyobb, mint a fő szennyezőanyagok. A fehérjekomplexek és nagy molekulák számára hasznos gél filtrációs közegeket a 3. táblázat sorolja fel.
*Mr a globuláris fehérjék esetében