Merck
KezdőlapFehérjetisztításPuffercsere és sótalanítás affinitáskromatográfiához
Puffercsere és sótalanítás affinitáskromatográfiához
A szakirodalomban gyakran említik a dialízist mint a só vagy más kismolekulák eltávolítására és a minta pufferösszetételének cseréjére szolgáló technikát. A dialízis azonban általában nagyon lassú technika, és nagy mennyiségű puffert igényel. A kezelés során, illetve a proteolitikus lebontás vagy a dialízismembránokhoz való nem specifikus kötődés következtében fennáll az anyagvesztés veszélye. Egyszerűbb és sokkal gyorsabb technika a Sephadex G-25-össel töltött sótalanító oszlop használata a nagy és kis molekulatömegű anyagok csoportos elválasztására. A fehérjéket elválasztjuk a sóktól és más kis molekuláktól.
Egy gyors, egyetlen lépésben a mintát sótalanítjuk, új pufferbe helyezzük át, és eltávolítjuk az alacsony molekulatömegű anyagokat.
A sótalanító oszlopok nemcsak az alacsony molekulatömegű szennyező anyagok, például a só eltávolítására szolgálnak, hanem a különböző kromatográfiás lépések előtt vagy után puffercserére, valamint a reagensek gyors eltávolítására a reakció befejezéséhez is.
A sótalanító oszlop teljes térfogatának akár 30%-át kitevő mintamennyiségek is feldolgozhatók. A mintakoncentráció nem befolyásolja az elválasztást, amennyiben a fehérjék koncentrációja nem haladja meg a 70 mg/ml-t normál vizes pufferek használata esetén. A mintának teljesen fel kell oldódnia. Centrifugálással vagy flterrel távolítsa el a részecskés anyagokat.
Kis mintamennyiségek esetén lehetséges a minta hígítása a kromatográfiás tisztításhoz használandó pufferrel, de a sejttörmeléket és a részecskéket továbbra is el kell távolítani.
Az esetleges ionos kölcsönhatások megelőzése érdekében a sótalanítás során és a végső mintapufferben alacsony sókoncentráció (25 mM NaCl) alkalmazása ajánlott.
Az illékony pufferek, például 100 mM ammónium-acetát vagy 100 mM ammónium-hidrogén-karbonát használható, ha a NaCl jelenlétét el kell kerülni.
A 76. ábra egy tipikus puffercsere és sótalanítás elválasztását mutatja. A folyamat az UV-abszorpció és a vezetőképesség változásainak követésével nyomon követhető.
Egérplazma (10 ml) puffercseréje HiPrep 26/10 sótalanítóval.
76. ábra.Egérplazma (10 ml) puffercseréje HiPrep™ 26/10 sótalanítással.
Laboratóriumi méretű műveletekhez a 16. táblázat az előrecsomagolt, használatra kész sótalanító és puffercserélő oszlopok kiválasztási útmutatóját mutatja be.
16. táblázatKiválasztási útmutató a sótalanításhoz és a puffercseréhez.
Nagyobb mintamennyiségek sótalanításához:
  • Sorosan csatlakoztasson akár 5 HiTrap® 5 ml-es sótalanító oszlopot a mintatérfogat kapacitásának növeléséhez, pl. 2 oszlop: 3 ml mintatérfogat, 5 oszlop: 7 ml mintatérfogat.5 mL.
  • Sorozatban akár 4 HiPrep 26/10 sótalanító oszlopot is csatlakoztathat a mintatérfogat-kapacitás növeléséhez, pl. 2 oszlop: 30 mL mintatérfogat, 4 oszlop: 60 mL mintatérfogat. Még 4 oszlop sorozatban történő alkalmazásával is 20-30 perc alatt feldolgozható a minta, szobahőmérsékleten, vizes pufferben.
Az utasításokat minden oszlophoz mellékeljük. A sótalanítás és a puffercsere kevesebb mint 5 percet vesz igénybe mintánként, a legtöbb fehérje esetében 95%-nál nagyobb visszanyerés mellett.
1. alternatíva: Kézi sótalanítás a HiTrap® sótalanítóval 5 ml sótalanítás fecskendővel
  1. Töltse meg a fecskendőt pufferrel. Távolítsa el a dugót. Annak érdekében, hogy elkerülje a levegő bejutását az oszlopba, csatlakoztassa az oszlopot "cseppenként" a fecskendőhöz (a mellékelt adapteren keresztül).
  2. Vegye ki a lecsavarható véget.
  3. Mossa az oszlopot 25 ml pufferrel 5 ml/perc sebességgel, hogy teljesen eltávolítsa a 20%-os etanolt (tárolási pufferként mellékelve). Ha levegő rekedt az oszlopban, mosson gáztalanított pufferrel, amíg a levegő el nem tűnik. A minta felvitele során véletlenül az oszlopra került légbuborékok nem befolyásolják az elválasztást.
  4. A mintát 2-5 ml-es fecskendővel, 1-10 ml/perc közötti flúvási sebességgel vigye fel. Dobja el az oszlopból eluált folyadékot.
  5. Ha a minta térfogata kevesebb, mint 1,5 mL, váltson pufferre, és folytassa az injektálást, amíg összesen 1,5 mL nem eluálódik. Dobja el az eluált folyadékot.
  6. Elutálja a fehérjét a 16. táblázatból kiválasztott megfelelő térfogattal.
A sótalanított fehérjét a megadott térfogatban gyűjtse össze.
Megjegyzés: 5 ml/perc körülbelül 120 csepp/percnek felel meg, ha egy HiTrap® 5 ml-es oszlopot használ. Egy egyszerű perisztaltikus pumpa is használható a minta és a pufferek adagolásához.
A maximális ajánlott mintatérfogat 1,5 ml. Az oszlopra felvitt mintamennyiség csökkentésének hatásairól lásd a 17. táblázatot.
17. táblázatAjánlott minta- és elúciós térfogatok fecskendő vagy Multipipette™ használatával.
A minta és a pufferek felvitelére egy egyszerű perisztaltikus szivattyú is használható.
Alternatíva 2: Egyszerű sótalanítás az ÄKTAprime plus-szal
Az ÄKTAprime plus előre programozott sablonokat tartalmaz az egyes HiTrap® 5 ml-es sótalanító és HiPrep 26/10-es sótalanító oszlopokhoz.
Puffercsere és sótalanítás
Puffer előkészítése
Készítsen elő legalább 500 ml-t a szükséges pufferből.
  1. Az oszlop csatlakoztatásához és a rendszer pufferrel való feltöltéséhez kövesse az ÄKTAprime plus segédkártyán található utasításokat.
  2. Válassza ki az Alkalmazás sablonját.
  3. Indítsa el a módszert.
  4. Adja meg a minta mennyiségét, és nyomja meg az OK gombot.
A 77. ábra egy tipikus, az ÄKTAprime plus segítségével kapott eredményt mutat. Az UV (fehérje) és a vezetőképesség (só) nyomok lehetővé teszik a sótalanított frakciók összevonását.
(His)6 fúziós fehérje sótalanítása ÄKTAprime plusszal.
77. ábra.(His)6 fúziós fehérje sótalanítása ÄKTAprime plusszal.