Bukkális DNS extrakció és WGA-amplifikációs protokoll
Ez a protokoll egyszerű és kényelmes módszert kínál genomi DNS izolálására, amplifikálására és tisztítására bukkális sejtmintából. A bukkális tamponok kényelmes módszer a DNS-minta megszerzésére. Miután a DNS-t a miniprep extrakciós protokoll segítségével izoláltuk, a DNS a teljes genom amplifikációs protokoll segítségével amplifikálható.
Genomi DNS miniprep protokoll
A legjobb eredmény érdekében használja a GenElute emlős genomi DNS miniprep kitet (G1N10) ehhez a folyamathoz.
- Szárítsa az összegyűjtött tamponokat szobahőmérsékleten 15 percig.
- Adjon hozzá 280 μL T lízisoldatot és 20 μL proteináz K-t. Helyezze be a tampont és óvatosan forgassa meg. Zárja le a csövet, és keverje el vortexeléssel.
- Inkubálja a mintát 55 °C-on 20 percig, időnkénti vortexeléssel.
- Adjon hozzá 200 μL C lízisoldatot, és 15 másodpercig alaposan vortexeljen.
- Inkubáljuk 70 °C-on 10 percig.
- Adjunk 500 μL oszlopkészítő oldatot minden GenElute Miniprep kötőoszlophoz (piros o-gyűrű), és centrifugáljuk 12 000 × g-n 1 percig. Dobja el az átfolyó folyadékot.
Megjegyzés: Az oszlop-előkészítő oldat maximalizálja a DNS kötődését a membránhoz, ami egyenletesebb hozamot eredményez - Adjon 200 μL 95-100%-os etanolt az 5. lépésből származó lizátumhoz.
- Keverje össze alaposan vortexeléssel, és adja a cső teljes tartalmát a kötőoszlopba.
- Centrifugáljon ≥6500 × g-n 1 percig.
- Dobja ki az átfolyást tartalmazó gyűjtőcsövet, és helyezze a kötőoszlopot egy új 2 ml-es gyűjtőcsőbe.
- Adjon hozzá 500 μL mosóoldatot (az első használat előtt mindenképpen hígítsa etanollal), és centrifugáljon ≥6500 × g-n 1 percig.
- Eldobja a gyűjtőcsövet és az átfolyást, és helyezze a kötőoszlopot egy új 2 mL-es gyűjtőcsőbe.
- Adjon a kötőoszlophoz további 500 μL mosóoldatot, és a kötőoszlop szárításához centrifugálja maximális fordulatszámon (12 000-16 000 × g) 3 percig.
- Pipettázzon 200 μL eluáló oldatot a kötőoszlopra, és centrifugálja 1 percig ≥6500 × g sebességgel.
- Tárolja az eluált DNS-t -20 °C-on, vagy folytassa az amplifikációs lépést.
Megjegyzés: Ha a WGA2 -t használja, nincs szükség DNS-polimerázra, mivel az enzimet a készlet tartalmazza
A teljes genom amplifikáció (WGA) protokollja
Protokoll a GenomePlex teljes genom-amplifikációhoz, amelyet a GenomePlex teljes genom-amplifikációs készlettel (WGA1) és/vagy a teljes teljes genom-amplifikációs készlettel (WGA2) végeznek.
Fragmentálás
- Készítsen 1 ng/ml DNS-oldatot a fent leírt teljes vér extrakciós protokollból.
- Adjon 1 µl 10X fragmentációs puffert 10 µl DNS-hez (1 ng/µl) egy PCR-csőben.
- Tegye a csövet 95 °C-os hőciklálóba pontosan 4 percre. Vegye figyelembe, hogy az inkubáció időérzékeny, és bármilyen eltérés megváltoztathatja az eredményeket.
- A mintát azonnal hűtse le jégen, és rövid ideig centrifugálja.
Könyvtárkészítés
- Adjon hozzá 2 µl 1x Könyvtárkészítő pufferből.
- Adjunk hozzá 1 µL könyvtárstabilizáló oldatot.
- Alaposan keverjük össze, és tegyük a termikus ciklálóba 95 °C-on 2 percre.
- Hűtsük a mintát jégen, és röviden centrifugáljuk.
- Adjunk hozzá 1 µL könyvtárkészítő enzimet, alaposan keverjük össze, és röviden centrifugáljuk.
- Tegye a mintát a termikus ciklálóba, és inkubálja az alábbiak szerint:
16 °C 20 percig
24 °C 20 percig
37 °C 20 percig
37 °C 20 percig
br> 75 °C 5 percig
4 °C-on tartás - Vegyük ki a mintákat a hőciklálóból, és rövid ideig centrifugáljuk. A minták azonnal amplifikálhatók vagy -20 °C-on három napig tárolhatók.
Amplifikáció
- Adja hozzá a következő reagenseket a teljes 15 µl-es reakcióhoz:
7.5 µL 10x Amplifikációs mesterkeverék
47,5 µL nukleázmentes víz
5,0 µL JumpStart Taq DNS-polimeráz (12.5 egység) a WGA1
-vagy-
5.0 µL WGA DNS-polimeráz a WGA2 - Gyúrja össze alaposan, centrifugálja röviden, és kezdje meg a termociklizálást br>
- A ciklizálás befejezése után tartsa a reakciókat 4 °C-on, vagy tárolja -20 °C-on, amíg elemzésre vagy tisztításra készen nem áll.
Újraamplifikálás
- Adjon 10 µl 1 ng/mL WGA-amplifikált DNS-t egy PCR-csőbe vagy több lyukú lemezbe.
Megjegyzés: A WGA-reakciót meg kell tisztítani, hogy csökkentsük a reamplikáció esetleges torzítását. Javasoljuk a GenElute™ PCR Clean-Up Kit (termékszám NA1020) vagy az egy- és kétszálú DNS-t izoláló standard tisztítási módszerek használatát. - Hozzuk létre az amplifikációs keveréket. Minden egyes reamplikációs reakcióhoz adja hozzá a következőket a WGA amplifikált DNS-hez (1. lépés):
47,5 µl nukleázmentes víz
7.5 µL 10X Amplification Master Mix
5 µL WGA DNS-polimeráz - Alaposan forgassa össze, centrifugálja rövid ideig, és kezdje meg a termociklizálást. A következő profilt a PE 9700 vagy azzal egyenértékű termociklálóra optimalizáltuk:
Kezdeti denaturálás 95 °C-on 3 percig
Végezzen 14 ciklust az alábbiak szerint:
Denaturálás 94 °C-on 15 másodpercig
Anneal/Extend 65 °C 5 percig - A ciklus befejezése után a reakciókat 4 °C-on tartsuk, vagy tároljuk -20 °C-on, amíg elemzésre vagy tisztításra készen nem állunk. A WGA DNS stabilitása megegyezik az azonos körülmények között tárolt genomi DNS-ével.
A bukkális kenetminták amplifikált tisztítása
A GenElute PCR Clean-Up Kit (NA1020)
- Egy GenElute Miniprep kötőoszlopot (kék O-gyűrűvel) helyezzen a mellékelt gyűjtőcsőbe, ha még nem állt össze. Adjon 0,5 ml oszlop-előkészítő oldatot minden egyes miniprep oszlophoz, és centrifugálja 12 000 x g-n 30 másodperctől 1 percig. Dobja el az eluátumot.
Megjegyzés: Az oszlop-előkészítő oldat maximalizálja a DNS kötődését a membránhoz, ami egyenletesebb hozamot eredményez. - Adjon 5 térfogat kötőoldatot a PCR-reakció 1 térfogatához, és keverje össze. Például adjon 500 µl kötőoldatot 100 µl PCR-reakcióhoz. Vigye át az oldatot a kötőoszlopba. Centrifugálja az oszlopot maximális fordulatszámon (12 000-16 000 x g) 1 percig. Dobja el az eluátumot, de tartsa meg a gyűjtőcsövet.
- Tegye vissza a kötőoszlopot a gyűjtőcsőbe. Adjon 0,5 ml hígított mosóoldatot az oszlopra, és centrifugálja maximális fordulatszámon 1 percig. Dobja el az eluátumot, de tartsa meg a gyűjtőcsövet.
Jegyzet: Első használat előtt mindenképpen adjon etanolt a mosóoldat-koncentrátumhoz. Lásd az előkészítési utasításokat. - Tegye vissza az oszlopot a gyűjtőcsőbe. Centrifugálja az oszlopot maximális fordulatszámon 2 percig, további mosóoldat nélkül, a felesleges etanol eltávolítása érdekében. Dobja el a maradék eluátumot, valamint a gyűjtőcsövet.
- Tegye át az oszlopot egy friss 2 ml-es gyűjtőcsőbe. Adjon 50 µl eluáló oldatot vagy vizet minden oszlop közepére. Inkubálja szobahőmérsékleten 1 percig.
Megjegyzés: Ha vízzel eluál, győződjön meg arról, hogy a víz pH-ja 5,5 és 8,5 között van. Az eluálás elvégezhető a 10-szeres vízzel hígított eluáló oldattal is. - A DNS eluálásához centrifugálja az oszlopot 1 percig maximális fordulatszámon. A PCR-amplifikációs termék már az eluátumban van, és azonnal felhasználható vagy -20 °C-on tárolható.
A bukkális kenetminták amplifikált mennyiségének meghatározása
A teljes genom-amplifikációval amplifikált DNS mennyisége tisztítással vagy anélkül is kimutatható. A legjobb minőségű DNS-mintákhoz erősen ajánlott a minták tisztítása az amplifikáció után. Az amplifikált termékek a Molecular Probes Inc. által gyártott PicoGreen® dsDNS Quantitation Assay-vel (7589) mérhetők. Az amplifikált termékek kimutatásának másik módszere a spektrofotometriás abszorpció (OD260) NanoDrop® spektrofotométeren. Ez a műszer 1 μL minta abszorbanciáját nagy dinamikai tartományban (2-3 700 ng/μL) tudja mérni.
Alkalmazási adatok a bukkális kenetminta-amplifikációhoz
A teljes genom-amplifikáció bukkális kenetmintán
Amplikált termékeket 1,5%-os agaróz gélen láthatóvá tettük. Az amplifikált termékből 5 µl-t töltöttünk be lyukanként. A GenomePlex amplifikált termékek átlagos mérete 400 bp. A gélen látható elkenődési mintázat forrásonként eltérő.
1. sáv - 1 kb létra
2. sáv - vér
3. sáv - növény
4. sáv - bukkális kenet
5. sáv - talaj
6. sáv - pozitív kontroll
7. sáv - 1 kb létra
Szükséges további anyagok
- Bukális kenet
- 1.5 ml-es mikrocentrifugacsövek
- Mikrocentrifuga (rotorral a 2 ml-es csövekhez)
- 55 °C-os vízfürdő vagy hőblokk