Fontos dokumentumok
WTA1
TransPlex® Whole Transcriptome Amplification Kit
DNA polymerase separate.
Szinonimák:
Transcriptome Amplification Kit
technika/technikák
whole genome amplification: suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- qPCR
- microarray analysis
- cloning
Tulajdonságok és előnyök
- Amplification of total RNA in less than 4 hours with less than 30 minutes of "hands-on" time
- Only 5 ng of starting material required to produce a highly representative library from total RNA
- Microgram quantities of amplification product generated from intact RNA from tissue, cultured cells, serum, or degraded RNA from formalin-fixed paraffin-embedded samples
Elv
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
TransPlex® kits' amplification products integrate seamlessly into existing Agilent workflows for microarray target expression analyses.
Related Content
Transplex Whole Transcriptome Amplification FAQs on topics including whole transcriptome steps, RNA source, including archival fixed tissue, library purification, quantitation of the product and downstream applications