Avanti® poláris lipidek
A lipidomikai kutatás, a metabolizomika egyik részterülete, a sejtben vagy biológiai rendszerben lévő lipidek teljes halmazának - más néven lipidomnak - szerkezetét és működését, valamint más sejtkomponensekkel való kölcsönhatásaikat vizsgálja a kóros rendellenességek biomarkereinek felfedezése érdekében.
Az Avanti® Polar Lipids kizárólagos partnereként az Egyesült Államok kivételével minden országban arra törekszünk, hogy a nagy tisztaságú lipideket világszerte elérhetőbbé tegyük a kutatók számára. Az Avanti® lipidek, adjuvánsok és berendezések átfogó portfólióját kínáljuk, amelyeket komplex terápiás gyógyszerek és új generációs mRNS-vakcinák hatóanyag-leadási megoldásaiban használnak. Minden Avanti® termék megfelel a szigorú minőségi és stabilitás-ellenőrzési előírásoknak.
- Több mint 2000 Avanti® termék >99%-os tisztasággal
- Nagy tisztaságú természetes és szintetikus foszfolipidek, szfingolipidek és szterol-lipidek
- Fluoreszcens lipidek, adjuvánsok, lipidkötő antitestek és még sok más
- Lipidomikai eszközök a lipidek szerkezetének és működésének tanulmányozásához
- Avanti® Mini-Extruder a liposzómák előállításához
Bővebben:
Lapozzon tovább!
Adjuvánsok az immunterápiában &-Oltásfejlesztésben".amp; Vakcinafejlesztés
UltimateSPLASHsup>™ ONE
Kapcsolódó termékforrások
- Catalog: Pure Expertise - Avanti® Polar Lipids
- Brochure: Lipidomics - Connecting Lipids, Technology and Cellular Biology
- Data Sheet: LIPIDOMIX® Quantitative Mass Spec Standards
- Data Sheet: EquiSPLASH™ LIPIDOMIX® Quantitative Mass Spec Internal Standard Avanti® Product Number 330731-1EA
- Lipidomics Magazine Volume 3
Free booklet with leading lipid research from European Journal of Lipid Science and Technology from Wiley
- Data Sheet: Quantitative 31P-NMR Analysis of Phospholipid Mixtures
- Data Sheet: Quantitative Lipidomics Analysis – Comprehensive Coverage with Accurate Quantitation
- Avanti® Mini-Extruder Extrusion Technique
Watch the below video for instructions on liposome preparation using the Avanti® Mini-Extruder.
- Free Metabolomics Brochure
Integrated metabolomics workflows provide efficient compound profiling, pinpointing, and designation for targeted or untargeted studies.
Adjuvants in Immunotherapy & Vaccine Development
A Salmonella minnesota R595-ből származó heterogén monofoszforil lipid A-t (MPL) használó oltóanyag-adjuvánsok biztonságosnak és hatékonynak bizonyultak a heterológ fehérjékkel szembeni Th-1 típusú immunválasz kiváltásában állati és emberi vakcinákban. Az Avanti® csapat a szintetikus MPL-származékok és adjuváns rendszerek bevezetésével forradalmasította az immunterápiát és a vakcinák fejlesztését. Több Avanti® szintetikus MPL analógot kínálunk, amelyek egyetlen molekuláris fajt tartalmaznak, és amelyekről bebizonyosodott, hogy a természetes termék elődjükhöz hasonlóan hatékonyak és biztonságosak az immunválasz kiváltásában. A PHAD®, a 3D-PHAD® és a 3D(6A)-PHAD® -t széles körben tesztelték állatokon, különböző antigénekkel. Ezek az adjuvánsok minden esetben a bakteriális eredetű MPL-hez hasonló aktivitást és biztonsági profilt mutatnak.
UltimateSPLASH™ ONE
Az UltimateSPLASH™ ONE a kvantitatív lipidomika teljes belső standard megoldása. Egy fiolából áll, amely 69 nagy tisztaságú deutériummal jelölt belső standardot tartalmaz, amelyek 15 lipidosztályt fednek le. Minden egyes injekciós üveg 1,2 ml 1:1 DCM:MeOH arányú oldatot tartalmaz, amelyet aprólékosan jellemeztek, mennyiségi meghatározásra és keverésre került sor a pontos kvantitatív meghatározáshoz több lipidomikai technikával.
LIPID MAPS® Mass Spec standardok
Avanti® a LIPID MAPS® Mass Spec Standards kizárólagos licencelt gyártója és szállítója a lipidanalízishez, beleértve a glicerolipideket, glicerofolipideket, szfingolipideket és szterolokat. A mennyiségi standardok a molekuláris fajok szerkezetének vagy koncentrációjának azonosítására szolgálnak a tömegspektrometriában. A minőségi standardokat a DNS-polimeráz jelölésére használják a lipidek általános azonosítására tömegspektrometriai elemzéssel. Bármilyen alkalmazásról legyen is szó, az Avanti® kémiailag tiszta szintetikus lipidstandardok jellemezve és előrecsomagolva, meghatározott koncentrációban, egységkonténerekbe kerülnek. Minden standardhoz részletes analitikai tanúsítvány tartozik.
Equipment
Az Avanti® Mini Extruder lehetővé teszi, hogy nagyméretű, unilamelláris vezikulákat állítson elő extrudálással, hatékony módon. Egyenletes populációkat hozhat létre unilamelláris liposzómákból oldószerek vagy detergensek használata nélkül. A vezikulák mérete a polikarbonát membrán kiválasztásával szabályozható. Az extrúzióval előállított egysejtű vezikulák részecskeméret-eloszlása az extrudermembránon való áthaladások számának függvénye. A stabilizátor blokk-extruder egységet egy meleglemezre helyezve gyors hőmérséklet-szabályozás érhető el a szobahőmérséklet feletti átmeneti hőmérsékletű lipidek esetében. A rozsdamentes acélból és teflonból készült speciális kialakítás lehetővé teszi az összes nedvesített alkatrész gyors tisztítását, csökkentve a különböző lipidfajokból készült vezikulák előállítása közötti "állásidőt".
Dr. Anne Bendt - LipidMaps Podcast
A LipidMaps podcast ezen epizódjában Dr. Anne Bendt, a világhírű Szingapúri Lipidomikai Inkubátor (SLING) igazgatóhelyettese beszélget. A SLING a tömegspektrometrián alapuló lipidanalízisre specializálódott, és Dr. Bendt vezetésével a gyakorlati alkalmazásokat és az akadémiai és ipari partnerségeket helyezi előtérbe.