Merck
Triptikus szója agar
Triptikus szója agar palack
A kriptikus szója agar (TSA), más néven kriptikáz szója agar, szójabab kazein emésztő agar vagy CASO (kazein pepton szójaliszt pepton) agar egy olyan táptalaj, amelyet minőségi eljárásokban használnak mind az igényes, mind a nem igényes mikroorganizmusok izolálására és tenyésztésére. Ezt a tápközeget általában sterilitásvizsgálatokhoz használják a létesítmény szennyeződésének kimutatására, mivel képes támogatni a baktériumok és gombák széles körének növekedését. Ezen túlmenően a mikrobiális szennyeződés kimutatására szolgáló helyszíni megfigyelőrendszer előnyét is kínálja. A kriptikus szója agar táptalajokat baktériumtenyészetek tenyésztésére, tartósítására és szállítására használják. Ez a táptalaj kazeint és szójapeptont tartalmaz, amelyek a baktériumok növekedéséhez szükséges alapvető nitrogénvegyületeket (aminosavak és peptidek) szolgáltatják. A táptalaj megjelenése tiszta és sárgás, pH-értéke 7,1 és 7,5 között mozog.
TSA az aerob mikrobák számának meghatározására a levegőben
A kriptikus szója agar a baktériumok széles körének növekedésére és elkülönítésére szolgál,
.a href="/HU/hu/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/microbial-cell-culture/yeasts">yeasts, és penészgombák. Használják továbbá a levegőben lévő összes aerob mikrobaszám mérésére, akár aktív, akár passzív levegőmonitorozási technikák alkalmazásával, valamint az izolátorokban és tisztaszobákban a személyi szennyeződés nyomainak kimutatására.
Tryptic Soy Agar Contact ICR (Izolátor és tisztaszoba) Plus
Tryptic Soy Agar Contact ICR plus, valamint egy γ-sugárzott, használatra kész lemez és, tryptic soy agar contact, egy használatra kész steril lemez, amelyet lecitinnel, poliszorbáttal (Tween) kiegészítettek.sup>®) 80-at a tisztításból származó gátló anyagok semlegesítésére, a száraz, fertőtlenített felületeken, valamint a nem kritikus területeken tartózkodó ON személyi állományon az összes aerob mikrobaszám meghatározására használják.
A lecitint, Tween®-t, hisztidint és ciszteint tartalmazó steril, használatra kész Tryptic Soy Agar Settle Plate lemezt a teljes aerob mikrobaszám meghatározására használják tartósítószereket tartalmazó mintákban vagy fertőtlenítőszerek hatékonysági vizsgálataiban.
TSA mikroorganizmusok izolálásához és tenyésztéséhez
GranuCult® A triptikus szója agar, amely médiumgranulátum (dehidratált táptalaj) formájában kapható, alkalmas a különböző anyagokban előforduló mikroorganizmusok sokféle fajtájának termesztésére és izolálására. Emellett a gyógyszeriparban minőségellenőrzési célokra is használják.
A Tryptic Soy Agar, Vegitone egy nem steril, általános célú táptalaj, amely nem tartalmaz semmilyen állati eredetű anyagot (a kazein peptont növényi peptonnal helyettesítik), és elengedhetetlen a mikroorganizmusok sokféle fajtájának tenyésztéséhez.
A NutriSelect® Plus Tryptic Soy Agar por alakú táptalaj, amelyet az iparban és a kutatásban egyaránt használnak. Általánosan alkalmazzák a tesztmintákból származó igényes vagy nem igényes mikroorganizmusok tenyésztésére és izolálására. Ez a táptalaj alkalmas mind az aerob, mind az anaerob mikroflóra növekedésére.
A halal minősítéssel rendelkező és halal és kóser minősítésű eljárásokban való felhasználásra alkalmas NutriSelect® Prime Tryptic Soy Agar-t általában gyorsan terjedő vagy nem gyorsan terjedő mikroorganizmusok kimutatására és izolálására alkalmazzák vizsgálati mintákból. Ez a táptalaj egyaránt alkalmas aerob és anaerob mikroflóra növekedésére.
A LTHTh-val (Tween® 80, lecitin, hisztidin és nátrium-tioszulfát) ellátott kriptikus szója agar, amely egy komplex, tápanyagokban gazdag, inhibitormentes mikrobiális táptalaj, kényes baktériumok, élesztőgombák és penészgombák tenyésztésére és izolálására szolgál. A Tween® 80, a lecitin, a hisztidin és a nátrium-tioszulfát semlegesíti a tisztításból, fertőtlenítésből vagy tartósítószerekből származó gátló anyagokat.
Milliflex® kazetta
Milliflex®. A triptikus szója agarral, poliszorbát 80-zal és lecitinnel előre feltöltött kazetta egy kész agar alapú táptalaj (előre kiöntött agarlemez), amelyet a Milliflex® vagy Milliflex Oasis® rendszerrel való használatra terveztek. Bioburden-vizsgálatoknál és általános mikrobiológiai elemzéseknél alkalmazzák a tartályok, berendezések és felületek, valamint a vízzel keverhető kozmetikai termékek higiéniai eljárásainak hatékonyságának értékelésére.
NutriSelect® prime Tryptic Soy Agar halal lecitinnel és poliszorbát 80-zal
NutriSelect® . A halal minősítésű, lecitint és poliszorbát 80-at tartalmazó prime Tryptic Soy Agar lecitint és poliszorbát 80-at tartalmazó, aerob mezofil mikroorganizmusok megszámlálására és kimutatására szolgál, amelyek kozmetikumokban, gyógyszerekben és tartósítószereket tartalmazó termékekben találhatók. Ezenkívül a tartályok, berendezések és munkaterületek higiéniai eljárásainak hatékonyságát is értékeli. Halal és kóser tanúsítvánnyal rendelkező eljárásokban is használható.
IsoBag® Tryptic Soy Agar Contact
Az IsoBag®. Tryptic Soy Agar Contact with Lecithin and Tween® egy steril poliuretán DPTE béta zsák, amelyet a táptalajok gyors és kényelmes átvitelére terveztek. Az izolátorokon vagy korlátozott hozzáférésű akadályrendszereken (RABS) belüli felületi ellenőrzésre szolgál.
Agar Strips TC (Total Count)
Agar Strips rugalmas hátlapi fóliába töltött, felhasználásra kész táptalaj, amelyet a környezeti levegő és a sűrített gázok monitorozására terveztek RCS® Air Samplerek segítségével.
Contact DC (fertőtlenítés ellenőrzése)
Az Envirocheck™ Contact DC triptikus szója agarral bevont rugalmas lapocskákból áll, amelyek lehetővé teszik a felületeken és folyadékokban lévő mikroorganizmusok félig mennyiségi értékelését a fertőtlenítés hatékonyságának értékelése céljából. Az A fólia CASO agarral van bevonva az összes életképes (aerob) számának értékeléséhez. A B tárgylemez CASO agarral van bevonva, amely poliszorbát 80-at, nátrium-tioszulfátot, lecitint és hisztidint tartalmaz, hogy lehetővé tegye azon baktériumok növekedését, amelyeket a fertőtlenítés vagy fertőtlenítés átmenetileg gátolhat, de életképesek maradnak.