Cell Imaging eszközök
A sejtek képalkotó műszerek a sejtek és sejtkultúrák állapotának értékelésére, mérésére, elemzésére és vizsgálatára használhatók a legkülönbözőbb munkafolyamatokban. A digitális sejtképalkotók algoritmusokat használnak a sejtek és sejtkultúrák állapotának objektív mérésére, kiküszöbölve a felhasználó elfogultságát és racionalizálva a folyamatokat a nagyobb következetesség érdekében. Az élő sejtek képalkotó rendszerei lehetővé teszik az élő sejtek tanulmányozását time-lapse mikroszkópiával, ami kritikus betekintést nyújt a sejtek működésébe és több paraméteres adatokat szolgáltat az alapkutatás és a gyógyszerkutatás számára. Költséghatékony megoldásokat kínálunk laboratóriuma élő és digitális sejtképalkotási kapacitásának bővítéséhez.
Millicell® DCI Digital Cell Imager
A Millicell® DCI Digital Cell Imager segítségével könnyedén nyomon követheti sejttenyészeteit. A konfluenciától a sejtszámig és a morfológiáig a Millicell® DCI automatizálja a sejtkultúrák méréseit a gyorsabb és következetesebb tenyésztés érdekében. Ez a műszer ideális az alapkutatásban, gyógyszerkutatásban és biotechnológiai alkalmazásokban használt sejtkultúrák növekedéséért és fenntartásáért felelős tudósok és laboránsok számára.
- Objektív mérések
- Konfluencia-meghatározás
- Értékelt sejtszám
- Hemocitométeres vagy in-vesszel történő mérés /li>
- Adherens sejt-, szferoid- és organoidkultúrák
- Optionális web-alapú felhőszolgáltatás az adattároláshoz, adatarchiváláshoz és a növekedési trendek elemzéséhez
CellASIC® ONIX2 élősejt-képalkotó rendszer
A CellASIC® ONIX2 rendszerrel átalakíthatja mikroszkópját élősejt-képalkotó rendszerré. Ez a mikrofluidikai rendszer kiváló minőségű, optikailag tiszta mikrofluidikai lemezeket és intuitív szoftvert használ a fordított mikroszkópok széles skálájával való integráláshoz, hogy lehetővé tegye az élő sejtek folyamatos, nagy nagyítású megfigyelését, amint azok valós időben reagálnak a környezetükre.
- Dinamikus élősejt-képalkotás
- Kompatibilis bármely fordított mikroszkóppal
- Kis helyigényű
- Kezelőbarát kezelés
- Megfelelően használható
- Automatikusan szabályozza az áramlási sebességet, a gáz- és hőmérséklet-eltolódásokat, az álló gradienseket, a tápanyag/gyógyszer hozzáadásokat és a médiumváltásokat
- Az optikailag tiszta mikrofluidikus lemezek számos alkalmazásban lehetővé teszik az élő sejtek képalkotását
Kapcsolódó termékforrások
- Flyer: Millicell® DCI Overview
The Millicell® DCI Digital Cell Imager provides quick, objective determination of common cell culture parameters including confluency, cell count, and morphology.
- Brochure: CellASIC® ONIX2 Overview
Precision control of your cell culture environment for advanced live cell imaging & microscopy.