Fontos dokumentumok
1057507
USP
Benzothiadiazine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
3-Chloroaniline-4,6-disulfonamide, 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulfonamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
hydrochlorothiazide
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
257-261 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Nc1cc(Cl)c(cc1S(N)(=O)=O)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8ClN3O4S2/c7-3-1-4(8)6(16(10,13)14)2-5(3)15(9,11)12/h1-2H,8H2,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IHJCXVZDYSXXFT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Chlorothiazide
- Triamterene and Hydrochlorothiazide Tablets
- Lisinopril and Hydrochlorothiazide Tablets
- Spironolactone and Hydrochlorothiazide Tablets
- Captopril and Hydrochlorothiazide Tablets
- Irbesartan and Hydrochlorothiazide Tablets
- Quinapril and Hydrochlorothiazide Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)