1643420
USP
Telmisartan Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1,7′-Dimethyl-2′-propyl-2,5′-bi-1H-benzimidazole monohydrate, 1,7′-Dimethyl-2′-propyl-1H,3′H-2,5′-bibenzo[d]imidazole
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
telmisartan
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[n]1(c2c(nc1c3cc4nc([nH]c4c(c3)C)CCC)cccc2)C.O
InChI
1S/C19H20N4.H2O/c1-4-7-17-20-15-11-13(10-12(2)18(15)22-17)19-21-14-8-5-6-9-16(14)23(19)3;/h5-6,8-11H,4,7H2,1-3H3,(H,20,22);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SNCXGDVWYWJWRT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)