Merck
1227006
USP
Doxylamine succinate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Doxylamine succinate salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H22N2O · C4H6O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
388.46
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
doxylamine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O.CN(C)CCOC(C)(c1ccccc1)c2ccccn2
InChI
1S/C17H22N2O.C4H6O4/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-18-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KBAUFVUYFNWQFM-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HRH1(3269)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Doxylamine succinate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Acetaminophen, Dextromethorphan Hydrobromide, Doxylamine Succinate, and Pseudoephedrine Hydrochloride Oral Solution
  • Doxylamine Succinate
  • Doxylamine Succinate Oral Solution
  • Doxylamine Succinate Tablets
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
[Nontraumatic rhabdomyolysis due to oral poisoning by doxylamine succinate].
C Paytubí Garí et al.
Medicina clinica, 108(9), 356-356 (1997-03-08)
Safety assessment of OTC drugs: doxylamine succinate.
J A Skare et al.
Archives of toxicology. Supplement. = Archiv fur Toxikologie. Supplement, 17, 326-340 (1995-01-01)