Fontos dokumentumok
T7508
Tetracaine hydrochloride
≥99%
Szinonimák:
4-(Butylamino)benzoic acid 2-(dimethylamino)ethyl ester, Amethocaine hydrochloride
Teszt
≥99%
oldhatóság
chloroform: soluble 30 parts
alcohol: soluble 40 parts
H2O: soluble mg/mL
acetone: insoluble
benzene: insoluble
diethyl ether: insoluble
SMILES string
Cl.CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCCN(C)C
InChI
1S/C15H24N2O2.ClH/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)19-12-11-17(2)3;/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPWHTZKZQNXVAE-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.