Fontos dokumentumok
T7383
Tetracaine
≥98% (TLC)
Szinonimák:
4-(Butylamino)benzoic acid 2-(dimethylamino)ethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
technika/technikák
toxicology assay: suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCCN(C)C
InChI
1S/C15H24N2O2/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)19-12-11-17(2)3/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GKCBAIGFKIBETG-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3