Fontos dokumentumok
86541
Testosterone propionate
tested according to Ph. Eur.
Szinonimák:
Testosteroni propionas, 17β-Hydroxy-4-androsten-3-one 17-propionate, 17β-Propionyloxy-4-androsten-3-one, 4-Androsten-17β-ol-3-one 17-propionate
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Forma
solid
gyógyszerellenőrzés
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])OC(=O)CC
InChI
1S/C22H32O3/c1-4-20(24)25-19-8-7-17-16-6-5-14-13-15(23)9-11-21(14,2)18(16)10-12-22(17,19)3/h13,16-19H,4-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,21-,22-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PDMMFKSKQVNJMI-BLQWBTBKSA-N
Géninformáció
human ... AR(367) , CYP17A1(1586)
rat ... Ar(24208)
Általános leírás
Alkalmazás
- to determine the effect of testosterone on the uptake of certain amino acids, such as isoleucine and α-(methylamino)isobutyric acid
- in a study to understand the effects of testosterone on brain aromatase activity in neonatal quail brain
- for testosterone treatment of Celf1 knockout mice in a study to investigate the upregulation of aromatase activity in association with hypogonadism
- to investigate the ontogeny of aromatase-expressing neurons in Japanese quail brain
- to study the effects of in vivo administration of testosterone propionate on fluid reabsorption in the efferent ducts of rat.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?