PHR1936
Riboflavin Impurity A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Riboflavin Impurity A, 7,8,10-trimethylbenzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione (lumiflavine)
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
riboflavin
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 10 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Muta. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3