Fontos dokumentumok
PHR1297
Phosphated Riboflavin (Riboflavin Sodium Phosphate)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Riboflavin 5′-monophosphate sodium salt hydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to BP 459
traceable to Ph. Eur. R0630000
traceable to USP 1535700
API-család
riboflavin
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)