1601849
USP
Residual Solvent Class 2 - Xylenes
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Xylenes solution, Xylenes in dimethyl sulfoxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Cc1cc(ccc1)C
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
167.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
75 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)