534056
Xylenes
histological grade
Szinonimák:
Xylene mixture of isomers
About This Item
Javasolt termékek
grade
histological grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
gőznyomás
18 mmHg ( 37.7 °C)
Teszt
≥75.0% (xylenes isomers)
form
liquid
robbanási határérték
7 %
szennyeződések
≤0.05% (water)
≤25% ethylbenzene
párolgási maradék
<0.002%
törésmutató
n20/D 1.497 (lit.)
bp
137-140 °C (lit.)
mp
-34 °C
sűrűség
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
It can be used in:
- Cresyl violet staining.
- Fluoro-Jade B staining process.
- Giemsa cell staining protocols.
Kiszerelés
500 mL in glass bottle
534056-4L , 4×4 L in glass bottle / 534056-4L-D in poly bottle
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system,Liver,Kidney, hearing organs, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
77.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
25 °C - closed cup
Related Content
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.