Merck
XX0060
Supelco
Xylenes
Histology
Szinonimák:
Dimethylbenzenes, Dimethylbenzene, Xylene mixture of isomers
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
106.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
215-535-7
gőznyomás
18 mmHg ( 37.7 °C)
Minőségi szint
form
liquid
robbanási határérték
7 %
szennyeződések
≤0.05% Water (H2O)
párolgási maradék
≤0.002%
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.497 (lit.)
bp
137-140 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 29.4 °C
sűrűség
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
~0.86-0.88 g/cm3 at 25 °C
alkalmazás(ok)
histology
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Clearing agent for routine histology and cytology applications.
Analízis megjegyzés
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.002% max
Form: Liquid
Water (H2O): 0.05% max
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
77.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
25 °C - closed cup