Fontos dokumentumok
PHR1313
m-Xylene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
1,3-Dimethylbenzene
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to NIST 3004
traceable to USP 1601849
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
982 °F
robbanási határérték
7 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.497 (lit.)
bp
138-139 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
sűrűség
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Cc1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
80.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
27 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?