Fontos dokumentumok
1.08633
Supelco
Xylenes
About This Item
UNSPSC kód:
12191501
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Forma
liquid
mp
-47 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 26 °C
Általános leírás
isomeric mixture for analysis Emparta® ACS
Tárolás és stabilitás
Store at +5°C to +30°C.
Jogi információk
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
hearing organs, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
78.8 °F
Lobbanási pont (C)
26 °C