95660
o-Xylene
analytical standard
Szinonimák:
1,2-Dimethylbenzene
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
gőznyomás
<0.1 atm ( 21.1 °C)
16 mmHg ( 37.7 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
867 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
7 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.505 (lit.)
n20/D 1.505
bp
143-145 °C (lit.)
mp
-26--23 °C (lit.)
sűrűség
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
format
neat
SMILES string
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
89.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.