A5597
Xylene Substitute
Szinonimák:
for microscopy
About This Item
Javasolt termékek
form
solution
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
sűrűség
0.723 g/cm3
alkalmazás(ok)
hematology
histology
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
63.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
17.2 °C - closed cup