Merck
460125
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) dioleate
average Mn ~914
Szinonimák:
O,O′-Dioleoylpolyethylene glycol 400, Polyethylene glycol 400 dioleate
Méret kiválasztása
100 ML
27 300,00 Ft
27 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 ML
27 300,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO(OCH2CH2)nO2C(CH2)7CH=CH(CH2)7CH3
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
27 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
molekulatömeg
average Mn ~914
törésmutató
n20/D 1.471 (lit.)
bp
>260 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
savszám
4 mg KOH/g
hidroxil érték
10 mg KOH/g
jódérték
75
oldhatóság
toluene, ethanol and acetone: soluble (dispersible in water)
sűrűség
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCO.[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C38H70O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-37(39)41-35-36-42-38(40)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NKSOSPOXQKNIKJ-CLFAGFIQSA-N
Alkalmazás
Plasticizer
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)