Fontos dokumentumok
1482207
USP
Oxaprozin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4,5-Diphenyl-2-oxazolepropanoic acid, Daypro
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
oxaprozin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(=O)CCc1nc(-c2ccccc2)c(o1)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H15NO3/c20-16(21)12-11-15-19-17(13-7-3-1-4-8-13)18(22-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFPXSFXSNFPTHF-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Általános leírás
Alkalmazás
- Oxaprozin Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3