Fontos dokumentumok
PHR3217
Oxaprozin
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
Oxaprozin, 4,5-Diphenyl-2-oxazolepropanoic acid, Daypro
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1482207
API-család
oxaprozin
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 500 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCc1nc(-c2ccccc2)c(o1)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H15NO3/c20-16(21)12-11-15-19-17(13-7-3-1-4-8-13)18(22-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFPXSFXSNFPTHF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3