Merck
D154008
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one
98%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C6H6(=O)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.18
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.483 (lit.)
bp
211-212 °C (lit.)
sűrűség
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CC(C)=CC(=O)C1
InChI
1S/C8H12O/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h4,7H,3,5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NOQKKFBBAODEHN-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
174.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
79 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)