Fontos dokumentumok
1162320
USP
Dacarbazine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
5-Amino-4-imidazolecarboxamide hydrochloride, 4-Amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride, AICA
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
dacarbazine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
250-252 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NC(=O)c1[nH]cnc1N
InChI
1S/C4H6N4O.ClH/c5-3-2(4(6)9)7-1-8-3;/h1H,5H2,(H2,6,9)(H,7,8);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MXCUYSMIELHIQL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Dacarbazine
- Dacarbazine for Injection
- Temozolomide
- Temozolomide Capsules
- Temozolomide for Injection
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)