Fontos dokumentumok
1437450
USP
Methyl salicylate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxybenzoate, Oil of wintergreen, Wintergreen oil
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
5.26 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 54 °C)
API-család
methyl salicylate
öngyulladási hőmérséklet
847 °F
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.536 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
mp
−8-−7 °C (lit.)
sűrűség
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
204.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96 °C - closed cup