1048277
USP
Balsalazide Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
5-[(1E)-[4-[[(3-Carboxyethyl)amino]carbonyl]phenyl]azo]-2-hydroxybenzoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
balsalazide
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Balsalazide Disodium
- Balsalazide Disodium Capsules
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)