Fontos dokumentumok
01495
L-Glutamic acid monosodium salt hydrate
analytical standard
Szinonimák:
(S)-2-Aminopentanedioic acid, L-Glutamic acid monosodium salt, Glu, MSG, Monosodium glutamate
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
grade
analytical standard
Teszt
≥98.5% (TLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szennyeződések
9.62% water (theory, monohydrate)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O.H/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JYDGDQPVBSBYRT-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?