Fontos dokumentumok
1430305
USP
Methyl laurate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Lauric acid methyl ester, Methyl dodecanoate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
methyl laurate
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.431 (lit.)
bp
262 °C/766 mmHg (lit.)
mp
4-5 °C (lit.)
sűrűség
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-2/h3-12H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also, for use with USP monographs such as:
- Saw Palmetto Capsules
- Powdered Saw Palmetto
- Glyceryl Tricaprylate
- Saw Palmetto
- Glyceryl Monocaprylate
- Glyceryl Mono and Dicaprylate
- Glyceryl Monocaprylocaprate
- Saw Palmetto Extract
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate