Fontos dokumentumok
1430349
USP
Methyl linolenate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Linolenic acid methyl ester, Methyl cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
methyl linolenate
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.470 (lit.)
bp
182 °C/3 mmHg (lit.)
sűrűség
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DVWSXZIHSUZZKJ-YSTUJMKBSA-N
Related Categories
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Borage Seed Oil Capsules
- Evening Primrose Oil Capsules
- Flax Seed Oil Capsules
- Powdered Saw Palmetto
- Saw Palmetto
- Saw Palmetto Capsules
- Saw Palmetto Extract
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Protocols
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate