Fontos dokumentumok
1431501
USP
Methyl myristate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Methyl tetradecanoate, Myristic acid methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
methyl myristate
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.436 (lit.)
bp
323 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
sűrűség
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Glyceryl Mono and Dicaprylate
- Glyceryl Mono and Dicaprylocaprate
- Glyceryl Monocaprylate
- Glyceryl Monocaprylocaprate
- Glyceryl Tristearate
- Polyglyceryl 3 Diisostearate
- Polyglyceryl Dioleate
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
233.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
112.0 °C - closed cup
Protocols
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate