CRM47792
Linolenic Acid Methyl Ester Isomer Mix
certified reference material, 10 mg/mL in dichloromethane, ampule of 1 mL
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Teszt
100%
Forma
liquid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
10 mg/mL in dichloromethane
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
multi-component solution
funkcionális csoport
ester
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Általános leírás
Check out our complete portfolio of Fatty acid methyl ester (FAME) reference material solution mixes
Alkalmazás
- Study of fatty acid profile of 69 different cold-pressed vegetable oil samples by gas chromatography coupled with flame ionization detection
- Development and validation of a GC-MS method to simultaneously determine C18 fatty acids in 20 raw milk and 30 commercial milk samples
- Identification of fatty acid methyl ester peaks in the GC-MS analysis of C18 fatty acids in milk samples to evaluate the hydrogenation of α-Linolenic acid in the rumen of dairy cows
- Fatty acid analysis of 320 goat, cow, and sheep cheese samples by gas chromatography-flame ionization detection as per the protocol described in AOAC Official Method 2012.13
- GC-FID analysis of typical Indian ready-made snacks to determine their fatty acid composition based on Association of Official Analytical Chemists (AOAC) Official Method 996.06
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
WGK
WGK 2