Fontos dokumentumok
1431556
USP
Methyl oleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Methyl cis-9-octadecenoate, Oleic acid methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőznyomás
10 mmHg ( 205 °C)
API-család
methyl oleate
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.452 (lit.)
bp
218 °C/20 mmHg (lit.)
sűrűség
0.874 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYDYPVFESGNLHU-KHPPLWFESA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113.0 °C - closed cup
Protocols
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate