Fontos dokumentumok
66721
Methylene Blue zinc chloride double salt
for microscopy (Bact., Bot., Hist.), ~1 mol/mol water
About This Item
Javasolt termékek
grade
for microscopy (Bact., Bot., Hist.)
Minőségi szint
szennyeződések
~1 mol/mol water
SMILES string
O.[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)