Fontos dokumentumok
1329800
USP
Hydroxypropyl cellulose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
hydroxypropyl cellulose
öngyulladási hőmérséklet
752 °F
gyártó/kereskedő neve
USP
sűrűség
0.5 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
N(C)(C)c1cc(c(cc1)C(N)CC)C
InChI
1S/C12H20N2/c1-5-12(13)11-7-6-10(14(3)4)8-9(11)2/h6-8,12H,5,13H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRHXDYJWVYFMKV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Hydroxypropyl Cellulose Ocular System
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)