Merck
798673
Sigma-Aldrich
Fumaric acid
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99%
Szinonimák:
(2E)-2-Butenedioic acid, trans-Butenedioic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HOOCCH=CHCOOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.07
Beilstein:
605763
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade:
anhydrous
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőznyomás
1.7 mmHg ( 165 °C)
termékcsalád
Redi-Dri
Teszt
≥99%
Forma
powder
öngyulladási hőmérséklet
1364 °F
minőség
free-flowing
robbanási határérték
40 %
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Jogi információk
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
523.4 °F
Lobbanási pont (C)
273 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.