Merck
PHL80142
Maleic acid
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
cis-Butenedioic acid, Toxilic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HO2CCH=CHCO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.07
Beilstein:
605762
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
powder
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
mp
130-135 °C (lit.)
sűrűség
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
Related Categories
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)