Fontos dokumentumok
1283313
USP
Foscarnet Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1-Ethoxy-1-hydroxyphosphinecarboxylic acid 1-oxide disodium salt, Disodium (ethoxyoxydophosphanyl)formate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H5Na2O5P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
198.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
foscarnet
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[P](=O)(OCC)(O)C(=O)O
InChI
1S/C3H7O5P/c1-2-8-9(6,7)3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BKWIXPAEQDWSDE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Foscarnet Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Foscarnet Sodium
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)