Fontos dokumentumok
1002505
USP
Acesulfame potassium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Acesulfame K, 6-Methyl-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide potassium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
acesulfame
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[K+].CC1=CC(=O)[N-]S(=O)(=O)O1
InChI
1S/C4H5NO4S.K/c1-3-2-4(6)5-10(7,8)9-3;/h2H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WBZFUFAFFUEMEI-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1