Merck
BP623
Foscarnet sodium
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
Sodium phosphonoformate tribasic hexahydrate, Foscarnet, Phosphonoformic acid trisodium salt hexahydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Na2O3PCO2Na · 6H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
300.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
foscarnet
form
crystalline
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)P([O-])([O-])=O
InChI
1S/CH3O5P.3Na.6H2O/c2-1(3)7(4,5)6;;;;;;;;;/h(H,2,3)(H2,4,5,6);;;;6*1H2/q;3*+1;;;;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ILRVASBWNRYBFD-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Foscarnet sodium BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Foscarnet Infusion
  • Kiszerelés
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramok
    Health hazard
    Figyelmeztetés
    Warning
    Figyelmeztető mondatok
    Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
    Veszélyességi osztályok
    Muta. 2 - STOT RE 2
    Célzott szervek
    Kidney,Bone
    Tárolási osztály kódja
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)
    Dokumentumtár megtekintése
    Jurrian K de Kanter et al.
    Cell stem cell, 28(10), 1726-1739 (2021-09-09)
    Genetic instability is a major concern for successful application of stem cells in regenerative medicine. However, the mutational consequences of the most applied stem cell therapy in humans, hematopoietic stem cell transplantation (HSCT), remain unknown. Here we characterized the mutation