Fontos dokumentumok
1283324
USP
Foscarnet Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Triethyl phosphonoformate, Ethyl diethoxyphospinylformate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
foscarnet
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.423 (lit.)
bp
135 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C7H15O5P/c1-4-10-7(8)13(9,11-5-2)12-6-3/h4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NOJFJZZMRDSOLM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also, for use with USP monograph such as Foscarnet Sodium
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)