Merck
PHL89154
Actein
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Shengmating
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C37H56O11
CAS-szám:
Molekulatömeg:
676.83
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
SMILES string
C[C@@H]1C[C@@]2([C@H]3[C@@](O3)(C)[C@@H](O)O2)O[C@]4([H])[C@@]1([H])[C@]([C@H](OC(C)=O)C[C@]5(C6)[C@@]7([H])CC[C@]8([H])[C@]56CC[C@H](O[C@]9([H])OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O)C8(C)C)(C)[C@@]7(C)C4
InChI
1S/C35H54O9/c1-17-13-35(27-32(6,43-27)28(39)44-35)42-19-14-31(5)21-8-7-20-29(2,3)22(41-26-25(38)24(37)18(36)15-40-26)9-10-33(20)16-34(21,33)12-11-30(31,4)23(17)19/h17-28,36-39H,7-16H2,1-6H3/t17-,18-,19+,20+,21+,22?,23+,24+,25-,26+,27+,28?,30-,31+,32-,33-,34+,35?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RKNTVINERUAWJC-LXVMFROXSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)