Fontos dokumentumok
Y0001213
Foscarnet impurity mixture
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
foscarnet
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Foscarnet impurity mixture EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Muta. 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)