PHR2869
Foscarnet Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
1-Ethoxy-1-hydroxyphosphinecarboxylic acid 1-oxide disodium salt, disodium(ethoxyoxidophosphanyl)formate, Disodium (ethoxyoxydophosphanyl)formate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. F0389004
traceable to USP 1283313
API-család
foscarnet
Forma
solid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[P](=O)(OCC)(O)C(=O)O
InChI
1S/C3H7O5P/c1-2-8-9(6,7)3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BKWIXPAEQDWSDE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3