Fontos dokumentumok
44426
Metanil Yellow
analytical standard
Szinonimák:
3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt, Acid Yellow 36
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)\N=N\c2ccc(Nc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C18H15N3O3S.Na/c22-25(23,24)18-8-4-7-17(13-18)21-20-16-11-9-15(10-12-16)19-14-5-2-1-3-6-14;/h1-13,19H,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/b21-20+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NYGZLYXAPMMJTE-ANVLNOONSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- Lipsticks and eye shadows by microwave-assisted dispersive liquid-liquid microextraction (MA-DLLME) using solidification of the floating organic droplet (SFOD) clean-up followed by analysis using high performance liquid chromatography-diode array detection (HPLC-DAD).
- Ball-point pen ink, in paper ink and in turmeric raw materials as well as finished products by HPLC-DAD.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)