Fontos dokumentumok
1173100
USP
Desmethoxycurcumin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
curcumin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
O(C)c1c(ccc(c1)\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(cc2)O)O
InChI
1S/C20H18O5/c1-25-20-12-15(6-11-19(20)24)5-10-18(23)13-17(22)9-4-14-2-7-16(21)8-3-14/h2-12,21,24H,13H2,1H3/b9-4+,10-5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HJTVQHVGMGKONQ-LUZURFALSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Curcuminoids Tablets
- Curcuminoids
- Powdered Turmeric Extract
- Powdered Turmeric
- Turmeric
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)