Fontos dokumentumok
00280590
Curcumin
primary reference standard
Szinonimák:
(E,E)-1,7-bis(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, Diferuloylmethane, Diferulylmethane, Natural Yellow 3
About This Item
Javasolt termékek
grade
primary reference standard
gőzsűrűség
13 (vs air)
Forma
powder or crystals
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
HWI
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
SMILES string
COc1cc(\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
InChI
1S/C21H20O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h3-12,24-25H,13H2,1-2H3/b7-3+,8-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VFLDPWHFBUODDF-FCXRPNKRSA-N
Általános leírás
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)