PHR3434
Bisdesmethoxycurcumin
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
1,7-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1075305
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C19H16O4/c20-16-7-1-14(2-8-16)5-11-18(22)13-19(23)12-6-15-3-9-17(21)10-4-15/h1-12,20-21H,13H2/b11-5+,12-6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PREBVFJICNPEKM-YDWXAUTNSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3